Drukuj
N,N-Dimetyloacetamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
17308-1L 17308-2.5L
SIAL17308-1LEA 657 PLN
SIAL17308-1L SIAL17308-2.5L
N,N-Dimetyloacetamid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetyloacetamid
Formuła: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 166.1
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008686
Numer CAS: 127-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM