N,N-Dimetyloacetamid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
A10924.0F
A10924.AP
AB110342.0002
A10924.0FEA
0
PLN
A10924.0F
A10924.AP
ABCRAB110342.0002
N,N-Dimetyloacetamid ≥99%
N,N-Dimetyloacetamid
Purity: 99%
CAS No.: 127-19-5
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4385
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -20°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1737614
Merck Reference: 14,3227
MDL No.: MFCD00008686
Formuła:
CH₃CON(CH₃)₂ MW: 87.12 g/mol Temp. Wrzenia: 165…166 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0.940 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008686 Numer CAS: 127-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,03254 |