Drukuj
N,N-Dimetyloacetamid 99.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
378710010 378710025 378710200
ACRO378710010EA 322 PLN
ACRO378710010 ACRO378710025 ACRO378710200
N,N-Dimetyloacetamid 99.5%, extra pure
N,N-Dimetyloacetamid
Formuła: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…166 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0.937 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008686
Numer CAS: 127-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4
Klasyfikacja Merck : 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %