Drukuj
N,N-Dietyloacetamid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Acetyldiethylamine
B20762.14 B20762.22 B20762.36
B20762.14EA 292 PLN
B20762.14 B20762.22 B20762.36
N,N-Dietyloacetamid ≥99%
N,N-Dietyloacetamid
Purity: 99% CAS No.: 685-91-6 Molecular Formula: CH3CON(CH2CH3)2 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 182-186° Beilstein Reference: 1209428 MDL No.: MFCD00009047
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 182…186 °C
Gęstość: 0,92
Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009047
Numer CAS: 685-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-685-2