chlorek oksalilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
O8801-1KG
O8801-100G
O8801-2.5KG
O8801-25G
SIALO8801-1KGEA
2590
PLN
SIALO8801-1KG
SIALO8801-100G
SIALO8801-2.5KG
SIALO8801-25G
chlorek oksalilu, Sigma-Aldrich®
Formuła:
C₂Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 63 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –12 °C Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000704 Numer CAS: 79-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-200-2 Jednostka: 3129 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 12,07046 |