chlorek oksalilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Oxalyl chloride
A18012.0B
A18012.18
A18012.22
A18012.30
A18012.0BEA
3330
PLN
A18012.0B
A18012.18
A18012.22
A18012.30
chlorek oksalilu ≥98%
chlorek oksalilu
Purity: 98%
CAS No.: 79-37-8
Molecular Formula: C2Cl2O2
Formula Weight: 126.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.455
Refractive Index: 1.4290
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -12°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1361988
Merck Reference: 14,6914
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000704
Formuła:
C₂Cl₂O₂ MW: 126.93 g/mol Temp. Wrzenia: 63…64 °C Temp. topnienia: –12 °C Gęstość: 1.455 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000704 Numer CAS: 79-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-200-2 Jednostka: 2927 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,07046 |