Drukuj
Chlorek propionoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
P51559-25G P51559-500G
SIALP51559-25GEA 148 PLN
SIALP51559-25G SIALP51559-500G
Chlorek propionoilu, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₃H₅ClO
Temp. Wrzenia: 80 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000745
Numer CAS: 79-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-170-0
Jednostka: 1815
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08013