Chlorek propionoilu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek kwasu propionowego
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
A10940.0EEA
1530
PLN
A10940.0E
A10940.22
A10940.36
Chlorek propionoilu 98
Chlorek propionoilu
Purity: 98%
CAS No.: 79-03-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Unpleasant
Melting Point: -94°
Boiling Point: 77-79°
Beilstein Reference: 385632
Merck Reference: 14,7828
UN No.: 1815
MDL No.: MFCD00000745
Formuła:
C₃H₅ClO MW: 92.52 g/mol Temp. Wrzenia: 77…79 °C Temp. topnienia: –94 °C Gęstość: 1.061 Temp. Zapłonu: 11 °C (51 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000745 Numer CAS: 79-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-170-0 Jednostka: 1815 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,08013 |