Drukuj
Chlorek propionoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 146 PLN
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Chlorek propionoilu 98%
Chlorek propionoilu
Formuła: C₃H₅ClO
Temp. Wrzenia: 77…79 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000745
Numer CAS: 79-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-170-0
Jednostka: 1815
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08013
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %