Drukuj
Chlorek walerylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
157147-25G 157147-100G
SIAL157147-25GEA 221 PLN
SIAL157147-25G SIAL157147-100G
Chlorek walerylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek walerylu
Formuła: C₅H₉ClO
Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Numer MDL: MFCD00000757
Numer CAS: 638-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-330-1
Jednostka: 2502
ADR: 8,II