Chlorek walerylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
B22637.0B
B22637.18
B22637.30
B22637.0BEA
2880
PLN
B22637.0B
B22637.18
B22637.30
Chlorek walerylu ≥98%
Chlorek walerylu
Purity: 98%
CAS No.: 638-29-9
Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Acrid
Melting Point: -110°
Boiling Point: 125-127°
Beilstein Reference: 506293
UN No.: 2502
MDL No.: MFCD00000757
Formuła:
C₅H₉ClO Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –110 °C Gęstość: 1,016 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 32 °C |
Numer MDL:
MFCD00000757 Numer CAS: 638-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-330-1 Jednostka: 2502 ADR: 8,II |