Drukuj
Chlorek walerylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169121000 169120010
ACRO169121000EA 261 PLN
ACRO169121000 ACRO169120010
Chlorek walerylu 98%
Chlorek walerylu
Formuła: C₅H₉ClO
Temp. Wrzenia: 125…127 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000757
Numer CAS: 638-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-330-1
Jednostka: 2502
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %