Drukuj
Chlorek steraoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
171158-25G 171158-5G
SIAL171158-25GEA 994 PLN
SIAL171158-25G SIAL171158-5G
Chlorek steraoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek steraoilu
Formuła: C₁₈H₃₅ClO
Temp. Wrzenia: 348 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 164…167 °C
Gęstość: 0,9007 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000744
Numer CAS: 112-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-004-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II