Drukuj
Chlorek heksanoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
294659-100ML 294659-25ML
SIAL294659-100MLEA 825 PLN
SIAL294659-100ML SIAL294659-25ML
Chlorek heksanoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek heksanoilu
Formuła: C₆H₁₁ClO
MW: 134.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 152
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000760
Numer CAS: 142-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-549-1
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01769