Chlorek heksanoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 142-61-0
Molecular Formula: CH3(CH2)4COCl
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Acrid
Melting Point: -87°
Boiling Point: 150-153°
Merck Reference: 14,1763
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000760
Formuła:
C₆H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 150…153 °C Temp. topnienia: –87 °C Gęstość: 0,971 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000760 Numer CAS: 142-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-549-1 Jednostka: 2920 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1763 |