Drukuj
Chlorek heksanoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169041000 169045000 169040050
ACRO169041000EA 239 PLN
ACRO169041000 ACRO169045000 ACRO169040050
Chlorek heksanoilu 97%
Chlorek heksanoilu
Formuła: C₆H₁₁ClO
MW: 134.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 152
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000760
Numer CAS: 142-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-549-1
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01769
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.5 %