Drukuj
Chlorek acetylu do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.0100EA 103 PLN
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
Chlorek acetylu do syntezy
Chlorek acetylu
Formuła: C₂H₃ClO
Temp. Wrzenia: 50,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000719
Numer CAS: 75-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-865-6
Jednostka: 1717
ADR: 3 (8),II
Klasyfikacja Merck : 13,00087