Chlorek acetylu 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorek kwasu octowego
43262.AK
43262.AD
43262.K2
43262.AKEA
711
PLN
43262.AK
43262.AD
43262.K2
Chlorek acetylu 99
Chlorek acetylu
Purity: 99+%
CAS No.: 75-36-5
Molecular Formula: C2H3ClO
Formula Weight: 78.50
Flash Point: 4°(39°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.104
Refractive Index: 1.3890
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -112°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 605303
Merck Reference: 14,85
UN No.: 1717
MDL No.: MFCD00000719
Formuła:
C₂H₃ClO MW: 78.5 g/mol Temp. Wrzenia: 50…52 °C Temp. topnienia: –112 °C Gęstość: 1.104 Temp. Zapłonu: 4 °C (39 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000719 Numer CAS: 75-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-865-6 Jednostka: 1717 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,00087 |