Drukuj
Chlorek acetylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek kwasu octowego
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 296 PLN
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Chlorek acetylu 99+%
Chlorek acetylu
Formuła: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 51 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000719
Numer CAS: 75-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-865-6
Jednostka: 1717
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00087
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %