Drukuj
Chlorek acetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek kwasu octowego
151270010 151270025
ACRO151270010EA 404 PLN
ACRO151270010 ACRO151270025
Chlorek acetylu 98%
Chlorek acetylu
Formuła: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 50.9
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Numer MDL: MFCD00000719
Numer CAS: 75-36-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-865-6
Jednostka: 1717
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00087
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA