Chlorek butyrylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 141-75-3
Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Acrid
Melting Point: -89°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 605395
Merck Reference: 14,1598
UN No.: 2353
MDL No.: MFCD00000752
Formuła:
C₄H₇ClO Temp. Wrzenia: 101…102 °C Temp. topnienia: –89 °C Gęstość: 1,026 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000752 Numer CAS: 141-75-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-498-5 Jednostka: 2353 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1598 |