Drukuj
Chlorek butyrylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149210010 149212500 149210500
ACRO149210010EA 814 PLN
ACRO149210010 ACRO149212500 ACRO149210500
Chlorek butyrylu 99%
Chlorek butyrylu
Formuła: C₄H₇ClO
Temp. Wrzenia: 102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 1,018 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000752
Numer CAS: 141-75-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-498-5
Jednostka: 2353
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01598
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4112 to 1.4132 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤2 %