Drukuj
bromek acetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
159401000 159405000
ACRO159401000EA 566 PLN
ACRO159401000 ACRO159405000
bromek acetylu 98%
bromek acetylu
Formuła: C₂H₃BrO
Temp. Wrzenia: 77 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –96 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Numer MDL: MFCD00000114
Numer CAS: 506-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-061-7
Jednostka: 1716
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00084
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %