Drukuj
Aluminium acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
208248-100G 208248-500G
SIAL208248-100GEA 182 PLN
SIAL208248-100G SIAL208248-500G
Aluminium acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Aluminium acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁AlO₆
Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 192…195 °C
Gęstość: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000013
Numer CAS: 13963-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-741-6
Jednostka: 3467
ADR: 6.1,II