Aluminium acetylacetonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12542.22
12542.36
12542.22EA
386
PLN
12542.22
12542.36
Aluminium acetylacetonate
Aluminium acetylacetonate
CAS No.: 13963-57-0
Molecular Formula: C15H21AlO6
Formula Weight: 324.31
Physical Form: Powder
Density: 1.27
Melting Point: 192-194°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 4157942
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00000013
Formuła:
C₁₅H₂₁AlO₆ Temp. Wrzenia: 314…316 °C Temp. topnienia: 192…194 °C Gęstość: 1,27 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000013 Numer CAS: 13963-57-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-741-6 Jednostka: 3467 ADR: 6.1,II |