Aluminium acetylacetonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
196970050
196971000
196975000
ACRO196970050EA
102
PLN
ACRO196970050
ACRO196971000
ACRO196975000
Aluminium acetylacetonate 97%
Aluminium acetylacetonate
Formuła:
C₁₅H₂₁AlO₆ Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 190…195 °C Gęstość: 1,204 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000013 Numer CAS: 13963-57-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-741-6 Jednostka: 3467 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 190 to 195 °C |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |