Drukuj
3,5-Heptanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
280070-25G-A 280070-5G-A
SIAL280070-25G-AEA 972 PLN
SIAL280070-25G-A SIAL280070-5G-A
3,5-Heptanodion, Sigma-Aldrich®
3,5-Heptanodion
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 47 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015186
Numer CAS: 7424-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-054-5
Jednostka: 1224
ADR: 3,III