Drukuj
heksan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
165131-100G 165131-25G
SIAL165131-100GEA 742 PLN
SIAL165131-100G SIAL165131-25G
heksan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
heksan-2,5-dion
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 191
Temp. topnienia: –5.4 °C
Gęstość: 0.971 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008792
Numer CAS: 110-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-738-3
Klasyfikacja Merck : 13,00072