Drukuj
2,3-Pentanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pentane-2,3-dione
W284114-SAMPLE W284114-10KG-K W284114-1KG-K
SIALW284114-SAMPLEEA 229 PLN
SIALW284114-SAMPLE SIALW284114-10KG-K SIALW284114-1KG-K
2,3-Pentanodion, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanodion
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 110
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 18
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009313
Numer CAS: 600-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-984-8
Jednostka: 1224
ADR: 3 II