Drukuj
2,3-Heksanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
144169-100G 144169-25G
SIAL144169-100GEA 934 PLN
SIAL144169-100G SIAL144169-25G
2,3-Heksanodion, Sigma-Aldrich®
2,3-Heksanodion
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009398
Numer CAS: 3848-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-350-8
Jednostka: 1224
ADR: 3,III