Drukuj
2,3-Heptanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254304-100G-K W254304-1KG-K
SIALW254304-100G-KEA 291 PLN
SIALW254304-100G-K SIALW254304-1KG-K
2,3-Heptanodion, Sigma-Aldrich®
2,3-Heptanodion
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,919 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00036550
Numer CAS: 96-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-472-5
Jednostka: 1224
ADR: 3,III