Drukuj
Acetoina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200832-100G-K W200832-1KG-K W200832-5KG-K
SIALW200832-100G-KEA 413 PLN
SIALW200832-100G-K SIALW200832-1KG-K SIALW200832-5KG-K
Acetoina, Sigma-Aldrich®
Acetoina
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 148
Temp. topnienia: 20
Gęstość: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038696
Numer CAS: 513-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-174-1
Jednostka: 2621
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,00065