Drukuj
Acetoin dimer 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl-
411951000 411955000
ACRO411951000EA 456 PLN
ACRO411951000 ACRO411955000
Acetoin dimer 96%
Acetoin dimer
Formuła: C₈H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 148 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…91 °C
Gęstość: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004521
Numer CAS: 23147-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-174-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00065
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Additional info Polymerization can be reversed by heating at 120°C
Specific gravity (25°C) 0.995 to 1.019