Drukuj
4,4-Dimetoksybutanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
380067-100ML 380067-500ML
SIAL380067-100MLEA 442 PLN
SIAL380067-100ML SIAL380067-500ML
4,4-Dimetoksybutanon, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimetoksybutanon
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0,9451 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Numer MDL: MFCD00008789
Numer CAS: 5436-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-605-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III