Drukuj
4,4-Dimetoksybutanon ≥90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 2840 PLN
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Dimetoksybutanon ≥90%, tech.
4,4-Dimetoksybutanon
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 170…172 °C
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,996
Temp. Zapłonu: 57 °C (134 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008789
Numer CAS: 5436-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-605-1
Jednostka: 1224
ADR: 3,III