Drukuj
4,4-Dimetoksybutanon 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
292332500 292330010
ACRO292332500EA 489 PLN
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-Dimetoksybutanon 92%
4,4-Dimetoksybutanon
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Numer MDL: MFCD00008789
Numer CAS: 5436-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-605-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %