Drukuj
1,1-Dimetoksyaceton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
173801000 173805000
ACRO173801000EA 247 PLN
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimetoksyaceton 98%
1,1-Dimetoksyaceton
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 143
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Numer MDL: MFCD00008758
Numer CAS: 6342-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-735-4
Jednostka: 1224
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %