Drukuj
Węglan difenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
117230010 117231000 117230025 117230100
ACRO117230010EA 406 PLN
ACRO117230010 ACRO117231000 ACRO117230025 ACRO117230100
Węglan difenylu 99%
Węglan difenylu
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 301…302 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 78…81 °C
Gęstość: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003037
Numer CAS: 102-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-005-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07433
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %