Kwas 3-oksoglutarowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
A13742.18
A13742.0B
A13742.30
A13742.18EA
305
PLN
A13742.18
A13742.0B
A13742.30
Kwas 3-oksoglutarowy ≥97%
Kwas 3-oksoglutarowy
Purity: 97%
CAS No.: 542-05-2
Molecular Formula: C5H6O5
Formula Weight: 146.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 132° dec.
Beilstein Reference: 1447081
Merck Reference: 14,68
MDL No.: MFCD00002711
Formuła:
C₅H₆O₅ Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002711 Numer CAS: 542-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-797-9 Klasyfikacja Merck : 14,68 |