Drukuj
Kwas 3-oksoglutarowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
173151000 173155000
ACRO173151000EA 375 PLN
ACRO173151000 ACRO173155000
Kwas 3-oksoglutarowy 96%
Kwas 3-oksoglutarowy
Formuła: C₅H₆O₅
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002711
Numer CAS: 542-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-797-9
Klasyfikacja Merck : 13,00069
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %