Kwas szczawiooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
A12739.06
A12739.14
A12739.22
A12739.06EA
724
PLN
A12739.06
A12739.14
A12739.22
Kwas szczawiooctowy ≥97%
Kwas szczawiooctowy
Purity: 97%
CAS No.: 328-42-7
Molecular Formula: C4H4O5
Formula Weight: 132.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 161° dec.
Beilstein Reference: 1705475
Merck Reference: 14,6909
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002592
Formuła:
C₄H₄O₅ MW: 132.07 g/mol Temp. Wrzenia: 310 Temp. topnienia: 161 °C (temp. rozkładu) Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00002592 Numer CAS: 328-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-329-8 Jednostka: 3261 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 12,07041 |