Kwas szczawiooctowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 328-42-7
Molecular Formula: C4H4O5
Formula Weight: 132.07
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 161° dec.
Beilstein Reference: 1705475
Merck Reference: 14,6909
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002592
Formuła:
C₄H₄O₅ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002592 Numer CAS: 328-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-329-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,6909 |