Drukuj
Kwas szczawiooctowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 942 PLN
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Kwas szczawiooctowy 98%
Kwas szczawiooctowy
Formuła: C₄H₄O₅
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002592
Numer CAS: 328-42-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-329-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07041
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %