Drukuj
2-oksoglutaran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
75890-100G 75890-25G 75890-500G
SIAL75890-100GEA 421 PLN
SIAL75890-100G SIAL75890-25G SIAL75890-500G
2-oksoglutaran, Sigma-Aldrich®
2-oksoglutaran
Formuła: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004165
Numer CAS: 328-50-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-330-3
Klasyfikacja Merck : 13,05320