Drukuj
pirogronian sodowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8574-5G P8574-100G P8574-25G
SIALP8574-5GEA 275 PLN
SIALP8574-5G SIALP8574-100G SIALP8574-25G
pirogronian sodowy, Sigma-Aldrich®
pirogronian sodowy
Formuła: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Temp. topnienia: 220…230 °C
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002586
Numer CAS: 113-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-024-4