Drukuj
pirogronian sodowy, Millipore®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
1.06619.0050EA 232 PLN
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
pirogronian sodowy, Millipore®
pirogronian sodowy
Formuła: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Temp. topnienia: 220…230 °C
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002586
Numer CAS: 113-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-024-4