Drukuj
pirogronian sodowy
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 497 PLN
A4859.0100 A4859.1000
pirogronian sodowy
pirogronian sodowy
Formuła: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Temp. topnienia: 220…230 °C
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002586
Numer CAS: 113-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-024-4