Drukuj
pirogronian sodowy ≥99%, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
0342-1KGEA 5300 PLN
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
pirogronian sodowy ≥99%, Reagent Grade
pirogronian sodowy
Formuła: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Temp. topnienia: 220…230 °C
Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002586
Numer CAS: 113-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-024-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Free Acid ≤1
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01%
Water Content <1%
Purity ≥99%