pirogronian sodowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A11148.18
A11148.30
A11148.36
A11148.18EA
489
PLN
A11148.18
A11148.30
A11148.36
pirogronian sodowy ≥99%
pirogronian sodowy
Purity: 99%
CAS No.: 113-24-6
Molecular Formula: C3H3NaO3
Formula Weight: 110.04
Melting Point:
Formuła:
CH₃COCOONa MW: 110.04 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.718 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002586 Numer CAS: 113-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-024-4 |