Kwas 2-oksopropanowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 127-17-3
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.267
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
pH: 1.2
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 506211
Merck Reference: 14,8021
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002585
Formuła:
C₃H₄O₃ Temp. Wrzenia: 164…166 °C Temp. topnienia: 11…12 °C Gęstość: 1,267 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002585 Numer CAS: 127-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-824-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8021 |